Learn More
Tetradehidropodofilotoxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetradehydropodophyllotoxin |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,23H,8-9H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.1 |