Learn More
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10743811 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743811 25 g Jarra de plástico para polvo 25 GR
1 options
Código de producto. 10743811 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0611/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 245°C
CAS 1119-97-7
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C17H38BrN
Número MDL MFCD00011770
Sinónimo cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
Clave InChI CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC trimetil(tetradecil)azanio;bromuro
Peso molecular (g/mol) 336.40
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.39g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Myristyltrimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.