Learn More
Sulfato sódico de tetradecilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11944571 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11944571 25 g Frasco de vidrio 25 g
10458862 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11944571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 420260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00€
    369.65€ / 25 g
    Ahorro 76.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1191-50-0
Fórmula molecular C14H29NaO4S
Peso molecular (g/mol) 316.43
Número MDL MFCD00007468
Clave InChI UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
Nombre IUPAC sodio; sulfato tetradecilo
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetradecyl sodium sulfate
Punto de fusión 199.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 94% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13OSO3Na
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo microcristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetradecyl sodium sulphate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetradecyl sulphate