Learn More
Sulfato sódico de tetradecilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458862 5 g Frasco de vidrio 5 g
11944571 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10458862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420260050
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-50-0
Fórmula molecular C14H29NaO4S
Peso molecular (g/mol) 316.43
Número MDL MFCD00007468
Clave InChI UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
Nombre IUPAC sodio; sulfato tetradecilo
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecyl sodium sulfate
Punto de fusión 199.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 94% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13OSO3Na
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo microcristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetradecyl sulphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetradecyl sulphate