Learn More
Cloruro de tetradecilpiridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Tetradecylpyridinium Chloride |
| CAS | 2785-54-8 |
| Fórmula molecular | C19 H34 N . Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pyridinium','1-tetradecyl-','chloride (1:1), 1-Tetradecylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','1-tetradecyl-','chloride (8CI,9CI), 1-n-Tetradecanepyridinium chloride, Myristylpyridinium chloride, N-Tetradecylpyridinium chloride, TPC, TPC (onium compound |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-18-15-13-16-19-20;/h13,15-16,18-19H,2-12,14,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1-tetradecilpiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 311.933 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.238 |