Learn More
Tetradecyl difenifosfato, TRC
Código de producto. 30426804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426804 1 g
30423188 100 mg
30412770 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2926531G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142474-86-0
Fórmula molecular C26H39O4P
Peso molecular (g/mol) 446.56
Nombre IUPAC Fosfato de difenil tetradecil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCOP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecyl diphenylphosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H39O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-24-28-31(27,29-25-20-15-13-16-21-25)30-26-22-17-14-18-23-26/h13-18,20-23H,2-12,19,24H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2586