Learn More
Acetato de tetradecanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetradecanol acetate |
| CAS | 638-59-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Tetradecanol acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H32 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 1-Tetradecanol, acetate (7CI,8CI,9CI), 1-Tetradecyl acetate, Acetic acid tetradecan-1-yl ester, Myristyl acetate, Tetradecanol acetate, Tetradecyl acetate, n-Tetradecyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de tetradecilo |
| Mostrar más |