Learn More
Ácido tetradecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469962 2500 g 2500 g
11443950 250 g 250 g
11459962 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469962 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12067.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como agente de flujo y emulsionante. Se utiliza en fragancias de orris artificiales. Empleado como tensioactivos aniónicos/no iónicos en jabones y detergentes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-63-8
Fórmula molecular C14H28O2
Peso molecular (g/mol) 228.38
Número MDL MFCD00002744
Clave InChI TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
Nombre IUPAC ácido tetradecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecanoic acid
Punto de fusión 53°C to 56°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 326°C
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Cantidad 2500 g
Beilstein 508624
Índice Merck 14,6333
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.38
Porcentaje de pureza 98%