Learn More
Ácido Tetradecanoico 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1-piperidinil]etil]-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4-oxo-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-9-il Éster, TRC
Código de producto. 30133794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133794 250 mg 250 miligramos
30004019 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291575250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1172995-11-7
Fórmula molecular C37 H53 F N4 O4
Peso molecular (g/mol) 636.84
Sinónimo Tetradecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl tetradecanoate, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Tetradecanoate
Nombre IUPAC [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-2-metil-4-oxo-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-9-il] tetradecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H53FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-34(43)45-32-15-14-22-42-36(32)39-27(2)30(37(42)44)21-25-41-23-19-28(20-24-41)35-31-18-17-29(38)26-33(31)46-40-35/h17-18,26,28,32H,3-16,19-25H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.4051