Learn More
Ácido tetradecanoico-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetradecanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 30719-21-2 |
| Fórmula molecular | C14 D2 H26 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Tetradecanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Myristic-2,2-d2 acid (8 CI), 2,2-Dideuterio-tetradecanoic acid, [2,2-2H2]-Myristic acid, α-Dideuterotetradecanoic acid, Tetradecanoic acid-2,2-d2, Tetradecanoic-2,2-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i13D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuteriotetradecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 230.383 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.221 g/mol |
| Mostrar más |