Learn More
Ácido tetradecanoico-14,14,14-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetradecanoic-14,14,14-D3 Acid |
| CAS | 62217-71-4 |
| Fórmula molecular | C14 D3 H25 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Tetradecanoic-14,14,14-d3 acid (9 CI), Myristic-14,14,14-d3 acid (7 CI), 14,14,14-Trideuteriotetradecanoic acid, [14,14,14-2H3]Tetradecanoic acid, Tetradecanoic acid-14,14,14-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 14,14,14-trideuteriotetradecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.3894 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.2278 g/mol |
| Mostrar más |