Learn More
Ácido tetradecanoico-13,13,14,14,14-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetradecanoic-13,13,14,14,14-D5 Acid |
| CAS | 327077-03-2 |
| Fórmula molecular | C14 D5 H23 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Tetradecanoic-13,13,14,14,14-d5 acid (9 CI, ACI), Myristic-13,13,14,14,14-d5 acid, 13,13,14,14,14-Pentadeuteriotetradecanoic acid, [13,13,14,14,14-2H5]Tetradecanoic acid, Tetradecanoic acid-13,13,14,14,14-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 13,13,14,14,14-pentadeuteriotetradecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.4017 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.2403 g/mol |
| Mostrar más |