Learn More
Ácido tetradecanoico-12-d1, CDN
Código de producto. 30325589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30325589 0.1 g 0.10 g
30325354 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325589 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND55110.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecanoic-12-D Acid
CAS 358730-97-9
Fórmula molecular C14 D H27 O2
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Tetradecanoic-12-d acid (9 CI), Myristic acid-12-d, Tetradecanoic acid-12-d, Tetradecanoic-12-D acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i3D
SMILES [2 H]C(CC)CCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 12-deuteriotetradecanoico
Peso molecular (g/mol) 229.377
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.215 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity