Learn More
Ácido tetradecanodioico, TRC
Código de producto. 30425106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425106 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30425106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT292488500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,12-Dodecanedicarboxylic acid
CAS 821-38-5
Fórmula molecular C14 H26 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Tetradecanedioic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,12-Dicarboxydodecane, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid, 1,14-Tetradecanedioic acid, DCA 14, Emerox 114, NSC 9504
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido tetradecanodioico
Peso molecular (g/mol) 258.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1831