Learn More
Ácido tetradecanodioico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486728 5 g 5 g
15496728 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60254.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 821-38-5 | C14H26O4 | 258.358 g/mol
Tetradecanedioic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tetradecanodioico se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-38-5
Fórmula molecular C14H26O4
Peso molecular (g/mol) 258.358
Número MDL MFCD00002743
Clave InChI HQHCYKULIHKCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,12-dodecanedicarboxylic acid, tetradecane-1,14-dioic acid, 1,14-tetradecanedioic acid, unii-uec3ac47h1, dodecamethylenedicarboxylic acid, tetradecanedicarboxylic acid, uec3ac47h1, 1,12-dodecanedicarboxylicacid, tetradecanedicarboxylate, pubchem18099
PubChem CID 13185
ChEBI CHEBI:76308
Nombre IUPAC ácido tetradecanodioico
SMILES C(CCCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecanedioic acid
Punto de fusión 124°C to 127°C
Fórmula lineal HOOC(CH2)12COOH
Cantidad 5 g
Beilstein 1788202
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.35
Porcentaje de pureza 98%