Learn More
Tetradecanamina, TRC
Código de producto. 30422005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422005 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30422005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2915305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecylamine
CAS 2016-42-4
Fórmula molecular C14 H31 N
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Tetradecanamine (9CI','ACI), Tetradecylamine (6CI','8CI), 1-Aminotetradecane, 1-Tetradecylamine, Alamine 5D, Armeen 14, Armeen 14D, Farmin 40D, Monotetradecylamine, Myristylamine, n-Tetradecylamine, Nissan Amine MB, NSC 66437, Tetradecanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN
Nombre IUPAC tetradecan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 213.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.2457