Learn More
Tetradecanal, TRC
Código de producto. 30011530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011530 5 g 5 g
30007816 500 mg 500 miligramos
30008804 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2914405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-25-4
Fórmula molecular C14 H28 O
Peso molecular (g/mol) 212.37
Sinónimo Tetradecanal, 1-Tetradecanal, Aldehyde Peche, Myristinaldehyde, Myristylaldehyde, NSC 66435, Peach Aldehyde, Tetradecanaldehyde, Tetradecyl Aldehyde, n-Tetradecanal, n-Tetradecyl Aldehyde
Nombre IUPAC Tetradecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecanal
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h14H,2-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.214