Learn More
Tetradecametilcicloheptasiloxano, TRC
Código de producto. 30427512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427512 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30427512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT292100250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecamethylcycloheptasiloxane
CAS 107-50-6
Fórmula molecular C14H42O7Si7
Cantidad 250 mg
Sinónimo Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane
Fórmula InChI InChI=1S/C14H42O7Si7/c1-22(2)15-23(3,4)17-25(7,8)19-27(11,12)21-28(13,14)20-26(9,10)18-24(5,6)16-22/h1-14H3
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-tetradecametil-1,3,5,7,9,11,13-heptaoxa-2,4,6,8,10,12,14-heptasilaciclotetradecano
Peso molecular (g/mol) 519.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.1315