Learn More
Tetraciclina, TRC
Código de producto. 30011958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011958 25 g 25 g
30007248 100 g 100 g
30008280 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29141325G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-54-8
Fórmula molecular C22 H24 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 444.43
Sinónimo 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo- (7CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, (-)-Tetracycline, Abramycin, Achromycin, Achromycin (naphthacene derivative), Acromicina, Actisite, Agromicina, Akne-Pyodron, Akne-Pyodron Kur, Ambramicina, Ambramycin, Apo-Tetra, Arcanacycline, Bio-Tetra, Biocycline, Britaciclina, Calociclina, Ciclibion, Cyclomycin, Cytome, Deschlorobiomycin, Dispatetrin, Economycin, Enterocycline, Florocycline, Gammatet, Ibicyn, Kinciclina, Latycin, Limecycline, Medocycline, Mericycline, Micycline, NSC 108579, Neocycline, NorTet, Novo-Tetra, Nu-Tetra, Omegamycin, Orlycycline, Panmycin, Polycycline, Polycycline (antibiotic), Quimocyclin N, Quimpe Antibiotico, Resteclin, Retet, Robitet Robicaps, Roviciclina, Sagittacin N, Servitet, Spaciclina, Steclin V, Sumycin syrup, Tetra Hubber, Tetra-Co, Tetra-Proter, Tetrabioptal, Tetracap, Tetracitro S, Tetracycline, Tetradecin, Tetrafil, Tetrafosammina, Tetralan, Tetralen, Tetramig, Tetramykoin, Tetraseptine, Triphacycline, Veracin, Vetacyclinum
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotraceno-2-carboxamida
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracycline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1533