Learn More
Tetraciclina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424259 25 g 25 g
15414259 5 g 5 g
15434259 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15424259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61714.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Tetracycline, Deschlorobiomycin, CAS # 60-54-8, is a broad-spectrum napthacene antibiotic that inhibits bacterial growth. | CAS: 60-54-8 | C22H24N2O8 | 444.44 g/mol
Tetracycline is used for treatment of chronic inflammatory cells. Tetracycline derivatives induce apoptosis in osteoclasts, Jurkat T lymphocyte cells and in cultured monocytes and macrophages. It is a compound that has been shown to induce apoptosis in various cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tetraciclina se utiliza para el tratamiento de las células inflamatorias crónicas. Los derivados de la tetraciclina inducen apoptosis en osteoclastos, en linfocitos T Jurkat y en monocitos y macrófagos en cultivo. Es un compuesto que ha demostrado inducir apoptosis en distintos tipos de células.
Solubilidad
Solubilidad limitada en agua. Soluble en HCl 1 M con calentamiento.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-54-8
Fórmula molecular C22H24N2O8
Peso molecular (g/mol) 444.44
Número MDL MFCD00151232
Clave InChI JYHCQVWYCGHXGP-BPPSBWQWSA-N
PubChem CID 54675776
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)C4=C(O)C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracycline
Tipo Tetracycline
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 172°C to 174°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 2230417
Índice Merck 14,9196
Información de solubilidad Limited solubility in water; Soluble in 1M HCl with heating.
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.43
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetracycline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline