Learn More
Tetracycline, MedChemExpress
Descripción
Tetracycline is a broad-spectrum antibiotic with oral activity. Tetracycline exhibits activity against a wide range of bacteria including gram-positive, gram-negative bacteria, chlamydiae, mycoplasmas and rickettsiae. Tetracycline can be used for the research of infections.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetracycline |
| Forma física | Powder |
| CAS | 60-54-8 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 200 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24N2O8 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (281.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N |
| Mostrar más |