Learn More
Cloruro de tetraciclina, TRC
Código de producto. 30005861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005861 10 g 10 g
30009158 5 g 5 g
17984285 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29140010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-75-5
Fórmula molecular C22 H24 N2 O8 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 480.9
Sinónimo Tetracycline hydrochloride, Oxytetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-Naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, (-)-Tetracycline hydrochloride, Achro, Achromycin hydrochloride, Ala-Tet, Ambracyn, Bristaciclina, Bristacycline, Cancycline-250, Cefracycline, Criseociclina, Cyclopar, Diocyclin, Dumocyclin, Helvecyclin, Heromycin, Hostacyclin, Hostacycline, Imex, Laudin, Medamycin, Neocycline B, Paltet, Panmycin hydrochloride, Partrex, Polycycline hydrochloride, Polyotic ointment, Purocyclina, Quadracyclin, Remicyclin, Riocyclin, Ro-Cycline, Robitet, Sanclomycine, Steclin, Subamycin, Supramycin, Sustamycin, Talcin, Tefilin, Tet-Cy, TetraSURE, Tetrabakat, Tetrabid, Tetrablet, Tetrabon, Tetracaps, Tetrachel, Tetracompren, Tetracycline chlorohydrate, Tetracyklin, Tetracyn, Tetrakap, Tetralution, Tetramavan, Tetrosol, Topicycline, Triphacyclin, Unicin, Vetquamycin 324
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracycline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.1299
Porcentaje de pureza >95%