Learn More
Clorhidrato de tetraciclina, Mikromol™
Código de producto. 17930396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930396 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17930396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0452.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de tetraciclina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracycline Hydrochloride
CAS 64-75-5
Nombres de analitos o componentes Tetracycline Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H24 N2 O8 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oxytetracycline Hydrochloride Imp. B (EP), Oxytetracycline Imp. B (EP), Tetracycline Hydrochloride, Oxytetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-Naphthacenecarboxamide monohydrochloride, (-)-Tetracycline hydrochloride, Achro, Achromycin hydrochloride, Ala-Tet, Ambracyn, Bristaciclina, Bristacycline, Cancycline-250, Cefracycline, Criseociclina, Cyclopar, Diocyclin, Dumocyclin, Helvecyclin, Hostacyclin, Hostacycline, Imex, Medamycin, Neocycline B, Paltet, Panmycin hydrochloride, Partrex, Polycycline hydrochloride, Polyotic ointment, Purocyclina, Quadracyclin, Remicyclin, Riocyclin, Ro-Cycline, Robitet, Sanclomycine, Steclin, Subamycin, Supramycin, Sustamycin, Tefilin, Tet-Cy, TetraSURE, Tetrabakat, Tetrabid, Tetrablet, Tetrabon, Tetracaps, Tetrachel, Tetracompren, Tetracycline chlorohydrate, Tetracycline hydrochloride, Tetracyklin, Tetracyn, Tetrakap, Tetralution, Tetramavan, Tetrosol, Topicycline, Totomycin, Triphacyclin, Unicin, Vetquamycin 324, Oxytetracycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Oxytetracycline Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 480.9
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 480,1299 g/mol