Learn More
Tetracycline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482189
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482189 1 g 1 g
16460948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482189 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0474
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Tetracycline (hydrochloride) is a broad-spectrum antibiotic, exhibiting activity against a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria.
Tetracycline (hydrochloride) is a broad-spectrum antibiotic, exhibiting activity against a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetracycline hydrochloride
Forma física Powder
CAS 64-75-5
Color Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (129.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1(C(C(C(N)=O)=C2O)=O)[C@@]([C@@H]2N(C)C)([H])C[C@@]([C@](O)(C3=CC=C4)C)([H])C(C(C3=C4O)=O)=C1O.Cl
Peso molecular (g/mol) 480.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
Porcentaje de pureza 98.0%