Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetraciclina, clorhidrato, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. 10626784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10626784 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10695272 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626784 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 233100025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El clorhidrato de tetraciclina, n.° de CAS 64-75-5, es un antibiótico de amplio espectro que se dirige tanto a bacterias gramnegativas como grampositivas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El clorhidrato de tetraciclina es la sal de clorhidrato del antibiótico tetraciclina
  • La tetraciclina bloquea la unión del amino acílico-ARNt durante la síntesis de proteína bacteriana
  • La tetraciclina es un antibiótico de naftaceno de amplio espectro que inhibe el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas
Aplicaciones
  • La tetraciclina se puede utilizar como agente de selección en el cultivo celular
  • También se puede utilizar para activar la expresión génica inducible en células manipuladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-75-5
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Peso molecular (g/mol) 480.898
Número MDL MFCD00078142
Clave InChI HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
PubChem CID 129628373
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimetilamino)-3,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracycline hydrochloride
Tipo Tetracycline Hydrochloride
Forma física Polvo
Punto de fusión 223.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 252.00
Color Amarillo
Cantidad 2.5 g
Beilstein 14, IV, 2625
Índice Merck 15, 9341
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: soluble in ethanol: 5g/L, insoluble in ether, hydrocarbons and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
Porcentaje de pureza ≥95 (anhydrous and solvent free), 80 wt% (as is, calculated)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.