Learn More
Tetracycline hydrochloride, 96%, Thermo Scientific™
Tetracycline hydrochloride, CAS # 64-75-5, is a wide-spectrum antibiotic that targets both gram-negative and gram-positive bacteria.
48.80€ - 143.65€
| CAS | 64-75-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H25ClN2O8 |
| Peso molecular (g/mol) | 480.898 |
| Número MDL | MFCD00078142 |
| Clave InChI | HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N |
| PubChem CID | 129628373 |
| Nombre IUPAC | (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| SMILES | CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11479367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21408.14 |
25g |
48.80€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11489367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21408.22 |
100g |
159.00€ 143.65€ / 100 g Ahorro 15.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 64-75-5 | |
| 480.898 | |
| HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
| (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O8 | |
| MFCD00078142 | |
| 129628373 | |
| CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
Especificaciones
| Tetracycline hydrochloride | |
| 0.98 | |
| C22H25ClN2O8 | |
| 14,9196 | |
| HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
| (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 129628373 | |
| 96% |
| 64-75-5 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00078142 | |
| Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol. Insoluble in ether and hydrocarbons. | |
| CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl | |
| 480.898 | |
| 480.91 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H361-H319
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 200-593-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Tetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline hydrochloride