Learn More
Tetracycline hydrochloride, 96%
Código de producto. 11479367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479367 25 g 25 g
11489367 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21408.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Tetracycline hydrochloride, CAS # 64-75-5, is a wide-spectrum antibiotic that targets both gram-negative and gram-positive bacteria. | CAS: 64-75-5 | C22H25ClN2O8 | 480.898 g/mol
Tetracycline hydrochloride is used to induce apoptosis in osteoclasts. It is used to treat acne and other skin infections, respiratory tract infections like pneumonia, genital, urinary infections, leptospirosis, helicobacter pylori, taxoplasmosis, mycoplasma, psittacosis for dog and cats. It also works more effectively in animals that have tick-borne infections. It is also useful in cell culture applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El clorhidrato de tetraciclina es la sal de clorhidrato
del antibiótico tetraciclina
•La tetraciclina bloquea la unión del amino acílico-ARNt durante
la síntesis de proteína bacteriana
•La tetraciclina es un antibiótico de naftaceno de amplio espectro que
inhibe el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas
Aplicaciones
• La tetraciclina se puede utilizar como agente de selección en el cultivo
celular
• También se puede utilizar para activar la expresión
génica inducible en células manipuladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-75-5
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Peso molecular (g/mol) 480.898
Número MDL MFCD00078142
Clave InChI HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
PubChem CID 129628373
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimetilamino)-3,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracycline hydrochloride
Tipo Tetracycline Hydrochloride
Punto de fusión 220°C to 223°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,9196
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol. Insoluble in ether and hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.91
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline hydrochloride