Learn More
Gibco™ Tetracycline Hydrochloride
Código de producto. 16376552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16376552 500 mg cada uno
1 options
Código de producto. 16376552 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A39246
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
La tetraciclina es un polvo cristalino amarillo, inodoro, que se utiliza como agente para activar la expresión génica a partir de un plásmido de expresión inducible en células manipuladas que expresan la proteína represora de tetraciclina
El clorhidrato de tetraciclina es la sal clorhidrato de la tetraciclina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tetraciclina HCl
Forma física Polvo
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Hielo húmedo