Learn More
Tetraciclina-d6 (80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetracycline-d6 |
| CAS | 2373374-42-4 |
| Fórmula molecular | C22 D6 H18 N2 O8 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα]-4-(Dimethylamino-d6)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, (-)-Tetracycline-d6, Abramycin-d6, Liquamycin-d6, Tsiklomitsin-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N([C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-[bis(trideuteriometil)amino]-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 450.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.1909 |