Learn More
Clorhidrato de tetraciclina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16644494 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16644494 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16644494 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1773100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracyclin Hydrochlorid
CAS 64-75-5
% máx. CAS ≤ 100%
Fórmula lineal C22H24N2O8 · HCl
Beilstein 3844873
Color Amarillo
Punto de fusión 220°C to 225°C
Sinónimo (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 480.90 g/mol