Learn More
Tetracianoetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10113670 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Unit Size:
10 g
100 GR
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10113670 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10316450 10 g Glass bottle 10 g
11935611 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10113670 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138050250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 670-54-2
Fórmula molecular C6N4
Peso molecular (g/mol) 128.09
Clave InChI NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetracyanoethylene, tetracyanoethene, ethylenetetracarbonitrile, tcne, ethenetetracarbonitrile, ethene, tetracyano, 1,1,2,2-ethenetetracarbonitrile, tetrakyanethylen, 1,1,2,2-tetracyanoethene, 1,1,2,2-tetracyanoethylene
PubChem CID 12635
Nombre IUPAC eteno-1,1,2,2-tetracibonitrilo
SMILES C(#N)C(=C(C#N)C#N)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetracyanoethylene
Punto de fusión 196.0°C to 201.0°C
Punto de ebullición 223.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Ex N)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (NC)2C=C(CN)2
Cantidad 25 g
Fieser 01,1133; 02,397; 05,647; 06,567; 13,289
Índice Merck 15,934
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyzes (forming hcn) in water. Other solubilities: slightly soluble in: ether, benzene,, carbon tetrachloride, soluble in: acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetracyanoethylene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.