Learn More
Tetracianoetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471678 1 g 1 g
11481678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13945.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 670-54-2 | C6N4 | 128.094 g/mol
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability. As reactant for Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes2 and TCBD derivatives, Thermal addition reaction with alkynes, One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds, Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films, Biotransformation by Botrytis cinerea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la adición posfuncional a los derivados de polifenilacetileno para cambiar la permeabilidad al oxígeno. También funciona como reactante en la reacción de cicloadición [2+2] regioselectiva para la producción de colorantes BODIPY2 y derivados de la TCBD, reacción de adición térmica con alquinos, reacciones en un solo recipiente con reactivos nucleofílicos que forman compuestos aromáticos de cianovinilo, síntesis de películas de tetracianoetileno de cobalto, biotransformación por Botrytis cinerea.
Solubilidad
Soluble en metanol, benceno, tolueno, agua (hidroliza para formar HCN) y éter (ligeramente).
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 670-54-2
Fórmula molecular C6N4
Peso molecular (g/mol) 128.094
Número MDL MFCD00001850
Clave InChI NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetracyanoethylene, tetracyanoethene, ethylenetetracarbonitrile, tcne, ethenetetracarbonitrile, ethene, tetracyano, 1,1,2,2-ethenetetracarbonitrile, tetrakyanethylen, 1,1,2,2-tetracyanoethene, 1,1,2,2-tetracyanoethylene
PubChem CID 12635
Nombre IUPAC eteno-1,1,2,2-tetracibonitrilo
SMILES C(#N)C(=C(C#N)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracyanoethylene
Punto de fusión 197°C to 199°C
Densidad 1.348
Punto de ebullición 223°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 1679885
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9195
Información de solubilidad Soluble in methanol,benzene,toluene,water (hydrolyses to form HCN),and ether (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetracyanoethylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetracyanomethylene