Learn More
Acetato de tetracosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetracosyl Acetate |
| CAS | 822-29-7 |
| Fórmula molecular | C26 H52 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tetracosan-1-yl Acetate, Tetracosanol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28-26(2)27/h3-25H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de tetracosilo |
| Peso molecular (g/mol) | 396.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.397 |