Learn More
Tetracosanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095673 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095673 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
10114820 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095673 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258151000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 506-51-4 | C24H50O | 354.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-51-4
Fórmula molecular C24H50O
Peso molecular (g/mol) 354.66
Número MDL MFCD00042662
Clave InChI TYWMIZZBOVGFOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetracosanol, tetracosanol, lignoceryl alcohol, lignocerol, n-tetracosanol, tetracosyl alcohol, lignoceric alcohol, unii-2n0pi37ioc, n-tetracosanol-1, 2n0pi37ioc
PubChem CID 10472
ChEBI CHEBI:77413
Nombre IUPAC tetracosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracosanol
Punto de fusión 75°C to 77°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 218°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)23OH
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ether,ketones,,specially when hot
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.65
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Copos brillantes o polvo esponjoso