Learn More
Ácido tetracosanoico, TRC
Código de producto. 30009466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009466 2.5 g 2.50 g
30007583 1 g 1 g
30007292 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2914552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-59-5
Fórmula molecular C24 H48 O2
Peso molecular (g/mol) 368.64
Sinónimo Tetracosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), FL 88, FL 88 (fatty acid), L 88, L 88 (fatty acid), Lignoceric acid, n-Tetracosanoic acid
Nombre IUPAC ácido tetracosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lignoceric Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.3654