Learn More
Ácido tetracosanoico-12,12,13,13-d4, CDN
Código de producto. 30317982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30317982 0.1 g 0.10 g
30315439 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317982 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND61680.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracosanoic-12,12,13,13-D4 Acid
CAS 1219794-59-8
Fórmula molecular C24 D4 H44 O2
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Tetracosanoic-12,12,13,13-d4 acid, Tetracosanoic acid-12,12,13,13-d4
Fórmula InChI InChI=1 S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i12D2,13D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 12,12,13,13-tetradeuteriotetracosanoico
Peso molecular (g/mol) 372.6614
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.3905 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity