Learn More
MedChemExpress Tetracosactide
Código de producto. 16409348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409348 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16409348 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0060
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tetracosactide (INN) is an analogue of adrenocorticotrophic hormone (ACTH), with the biological activity of stimulating production of corticosteroids in the adrenal cortex.
Especificaciones
Pureza 98.04%
CAS 16960-16-0
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 2933.44 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Tetracosactrin