Learn More
Tetraconazol, TRC
Código de producto. 30137630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137630 250 mg 250 miligramos
30134774 100 mg 100 miligramos
17934655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291475250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112281-77-3
Fórmula molecular C13 H11 Cl2 F4 N3 O
Peso molecular (g/mol) 372.15
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]- (9CI, ACI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]-1H-1,2,4-triazole (ACI), 1H-1,2,4-Triazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]-, (±)- (ZCI), AG 4454, Domark, Emerald, Eminent, Greman, M 14360, Perissim, Salvatore ME, Tetraconazole
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)propil]-1,2,4-triazol
SMILES FC(F)C(F)(F)OCC(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraconazole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11Cl2F4N3O/c14-9-1-2-10(11(15)3-9)8(4-22-7-20-6-21-22)5-23-13(18,19)12(16)17/h1-3,6-8,12H,4-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0215