Learn More
WTW™ Celda de conductividad de 4 electrodos de grafito TetraCon™
Código de producto. 10159271
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Grafito
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10159271 Grafito cada uno
1 options
Código de producto. 10159271 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 301602
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
WTW lleva dos celdas de medición especiales, que están específicamente diseñadas para estas aplicaciones: El TetraCon™ S consta de un cuerpo de electrodo, que se ajusta perfectamente para medir muestras pastosas gracias a su forma de pala y es fácil de limpiar. El TetraCon™ 325/C está equipado con un cabezal resistente a productos químicos fabricado con PEEK para medir muestras especialmente ácidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Celda de conductividad de 4 electrodos
Para utilizar con (equipo) Sistema especial de electrodos TetraCon™ 325/S
Para utilizar con (aplicación) Elimine los errores causados por los efectos de polarización y de muestras sucias
Incluye Sensor de temperatura integrado, cable de 1,5 m (4,9 pies) y conector resistente al agua
Material Grafito
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 100°C
Longitud del cable (métrico) 1,5 m
Diámetro (métrico) 15,3 mm