Learn More
WTW™ Celda de conductividad universal TetraCon™ 325-3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10276061
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) unitSize
10276061 3 m cada uno
1 options
Código de producto. 10276061 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 301970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Celdas de medición de conductividad con electrodos de grafito para mediciones estándar en soluciones acuosas en el campo y en el laboratorio.
  • Sin errores de medición debido a cables, efectos de polarización o cambios en el campo eléctrico periférico
  • Proporciona la máxima precisión y linealidad
  • Constante de celda estable a largo plazo gracias a los electrodos de grafito
  • Insensible a la contaminación, fiable en cualquier situación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 0,475 cm-1
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Celda de conductividad estándar
Diámetro del cuerpo (métrico) 15,3 mm
Longitud del cable (métrico) 3 m
Material Epoxi y grafito
Incluye 4 electrodos, sensor de temperatura, cable y conector impermeable de 3 m de longitud
Clasificación IP IP68
Modelo TetraCon™ 325-3