Learn More
Tetraclorotereftalonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrachloroterephthalonitrile |
| CAS | 1897-41-2 |
| Fórmula molecular | C18 H22 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,4-Dicyano-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-dicyanobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloroterephthalonitrile, Tetrachloroterephthalodinitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C(CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-hidroxifenil)hexan-3-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 270.366 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.162 |