Learn More
Tetraclorosilano, TRC
Código de producto. 30417212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417212 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30417212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3020155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorosilane
CAS 10026-04-7
Fórmula molecular SiCl4
Cantidad 5 g
Sinónimo Perchlorosilane, Silicon chloride (SiCl4), LS 10, LS 10 (silane), Silicon tetrachloride
Fórmula InChI InChI=1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tetraclorosilano
Peso molecular (g/mol) 169.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.8523