Learn More
Ácido tetracloropicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrachloropicolinic Acid |
| CAS | 10469-09-7 |
| Fórmula molecular | C6 H Cl4 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tetrachloro-2-pyridinecarboxylic Acid, Tetrachloro-2-picolinic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-1-2(8)4(6(12)13)11-5(10)3(1)9/h(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 3,4,5,6-tetracloropiridin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.8761 |