Learn More
Anhídrido tetracloroftálico, TRC
Código de producto. 30425500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
30425500 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30425500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291510500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorophthalic Anhydride
CAS 117-08-8
Fórmula molecular C8Cl4O3
Cantidad 500 g
Sinónimo Tetrachlorophthalic Anhydride, 1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic Anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 1484, Niagathal, Tetrachlorophthalic Acid Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetracloro-2-benzofurano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 285.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.8602