Learn More
Anhídrido tetracloroftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10408510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10408510 250 g Frasco de plástico 250 g
10225680 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10408510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157792500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 117-08-8 | C8Cl4O3 | 285.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-08-8 , 118-74-1
Fórmula molecular C8Cl4O3
Peso molecular (g/mol) 285.89
Número MDL MFCD00005920
Clave InChI AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
PubChem CID 8326
ChEBI CHEBI:59097
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetracloro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorophthalic anhydride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 254.0°C to 258.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 349.0°C to 354.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 17, 484
Fieser 15,300
Información de solubilidad Solubility in water: 0.8 mg/l (21°C). Other solubilities: hydrolysis to acid in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.89
Porcentaje de pureza 98%
Materia insoluble 0.5% max. (10 g in 100 ml 1 M NaOH)
Forma física Escamas