Learn More
Anhídrido tetracloroftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497997 10,000 g 10000 g
11477997 500 g 500 g
11487997 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17404.0C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 117-08-8 | C8Cl4O3 | 285.885 g/mol
Protection of amines as their tetrachlorophthalimide derivatives, by reaction with the anhydride in the presence of triethylamine, has been found to be useful in oligosaccharide chemistry. The group is stable to a wide range of reagents but can be selectively cleaved with ethylenediamine at lower temperatures than for the parent phthalimide derivatives; in particular, carboxylic esters are not cleaved under these conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha detectado que la protección de las aminas como sus derivados de tetracloroftalimida, por reacción con el anhídrido en presencia de trietilamina es útil en la química de oligosacáridos. El grupo es estable para una amplia gama de reactivos, pero se puede disociar selectivamente con etilendiamino a temperaturas más bajas que para los derivados de ftalimida principales; en particular, los ésteres carboxílicos no se disocian en estas condiciones.
Solubilidad
Hidroliza lentamente en el agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-08-8
Fórmula molecular C8Cl4O3
Peso molecular (g/mol) 285.885
Número MDL MFCD00005920
Clave InChI AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
PubChem CID 8326
ChEBI CHEBI:59097
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetracloro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorophthalic anhydride
Punto de fusión 254°C to 258°C
Punto de ebullición 349°C to 354°C
Temperatura de inflamación 362°C (683°F)
Olor Weak
Cantidad 10,000 g
Número UN UN3077
Beilstein 211560
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes slowly in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.9
Porcentaje de pureza 98%