Learn More
Tetraclorohidroquinona, TRC
Código de producto. 30419199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419199 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30419199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2922882.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Fórmula molecular C6 H2 Cl4 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1,4-Benzenediol','2,3,5,6-tetrachloro- (9CI','ACI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenediol (ACI), Hydroquinone','tetrachloro- (6CI','7CI','8CI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,3,5,6-Tetrachlorohydroquinone, Dihydro-p-chloranil, Nordrosophilin A, NSC 100888, NSC 4858, Perchlorohydroquinone, Tetrachloro-1,4-benzenediol, Tetrachloro-1,4-hydroquinone, Tetrachloro-p-benzohydroquinone, Tetrachloro-p-hydroquinone, Tetrachlorobenzoquinol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(O)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetraclorobenceno-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 247.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.8809