Learn More
Tetraclorohidroquinona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tetrachlorohydroquinone |
| CAS | 87-87-6 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,4-Benzenediol','2,3,5,6-tetrachloro- (9CI','ACI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenediol (ACI), Hydroquinone','tetrachloro- (6CI','7CI','8CI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,3,5,6-Tetrachlorohydroquinone, Dihydro-p-chloranil, Nordrosophilin A, NSC 100888, NSC 4858, Perchlorohydroquinone, Tetrachloro-1,4-benzenediol, Tetrachloro-1,4-hydroquinone, Tetrachloro-p-benzohydroquinone, Tetrachloro-p-hydroquinone, Tetrachlorobenzoquinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H |
| SMILES | Oc1c(Cl)c(Cl)c(O)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetraclorobenceno-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 247.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.8809 |