Learn More
Tetraclorohidroquinona, MP Biomedicals
Código de producto. 11449064 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11449064 100 g
1 options
Código de producto. 11449064 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521865101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Fórmula molecular C6H2Cl4O2
Cantidad 100 g
Sinónimo tetrachlorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrachlorohydroquinone, dihydro-p-chloranil, tetrachloro-p-benzohydroquinone, tetrachlorobenzoquinol, nordrosophilin a, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzenediol, perchlorohydroquinone, hydroquinone, tetrachloro, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrachloro
Clave InChI STOSPPMGXZPHKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl)O
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetraclorobenceno-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 247.88
PubChem CID 66603
ChEBI CHEBI:17042
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.89