Learn More
Tetraclorohafnio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrachlorohafnium |
| CAS | 13499-05-3 |
| Fórmula molecular | Cl4Hf |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hafnium chloride (HfCl4) (6CI,8CI), Hafnium chloride, Hafnium tetrachloride, Hafnium(IV) chloride, Hafnium chloride (HfCl4), (T-4)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf+4] |
| Nombre IUPAC | tetracloruro de hafnio(4+) |
| Peso molecular (g/mol) | 320.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.822 |